Learn More
Acide tranexamique, TRC
Code produit 17961575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961575 10 g 10g
17942985 1 g 1g
17921685 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17961575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT71450510G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-18-8
Formule moléculaire C8 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amchafibrin, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, HAKU, Haematrix, Lysteda, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tranexamic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Poids de la formule 157.1103
Pourcentage de pureté >95%