Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Code produit 17392481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17392481 1 g 1g
17302491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17392481 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 468610010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tranilast
CAS 53902-12-8
Quantité 1 g
Solubilité insoluble dans l’eau
Merck Index 9646
Point de fusion 166,2°C à 168,2°C
Formule moléculaire C18 H17 N O5
Poids de la formule 327,33
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc à jaune clair à vert