Learn More
Trans-1,2-bis(diphénylphosphino)éthylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328205
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11328205 5 g 5g
11318205 1 g 1g
2 options
Code produit. 11328205
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08508.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 983-81-3 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 983-81-3
Formule moléculaire C26H22P2
Poids moléculaire (g/mol) 396.41
Numéro MDL MFCD00003046 MFCD00063219
Clé InChI NCKJIJSEWKIXAT-QURGRASLSA-N
Synonyme trans-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, e-1,2-bis diphenylphosphino ethene, ethene-1,2-diylbis diphenylphosphane, e-vinylenebis diphenylphosphine, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, trans-1,2-ethenediylbis diphenylphosphine, trans-vinylenebis diphenylphosphine, cis-vinylenebis diphenylphosphine
CID PubChem 2733288
Nom IUPAC [(E)-2-diphénylphosphanyléthényl]-diphénylphosphane
SMILES C(=C/P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 5 g
Beilstein 757793
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 396.41
Pourcentage de pureté 98%