Learn More
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl) éthylène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374576 1 g 1g
11384576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20130.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.154 g/mol
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éthylène trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la synthèse des gamma, des delta-alcynones.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane et le diméthylformamide. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14275-61-7
Formule moléculaire C26H56Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 606.154
Numéro MDL MFCD01631299
Clé InChI VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
CID PubChem 5378370
Nom IUPAC Tributyl-[(E)-2-tributylstannyléthyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Densité 1.14
Point d’ébullition 185°C (0.01 mmHg)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3613803
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 606.15
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene