Learn More
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl) éthylène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384576 5 g 5g
11374576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20130.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.154 g/mol
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éthylène trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la synthèse des gamma, des delta-alcynones.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane et le diméthylformamide. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14275-61-7
Formule moléculaire C26H56Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 606.154
Numéro MDL MFCD01631299
Clé InChI VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
CID PubChem 5378370
Nom IUPAC Tributyl-[(E)-2-tributylstannyléthyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Densité 1.14
Point d’ébullition 185°C (0.01 mmHg)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3613803
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 606.15
Pourcentage de pureté 96%