Learn More
(±)-trans-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10170452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10170452 10 mL Flacon en verre 10mL
10038581 50 mL Flacon en verre 50mL
10405282 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10170452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 248670100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-22-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Synonyme 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
CID PubChem 43806
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 14.0°C to 15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9510g/mL
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Indice de réfraction 1.4885 to 1.4905
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.951
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.