Learn More
(+/-)-trans-1,2-diaminocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376926 10 g 10g
11386926 50 g 50g
11396926 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06626.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane is employed in the synthesis of macrocyclic [3+3] hexa Schiff base. It also plays an important role in the preparation of multidentate ligands, chiral auxiliaries and chiral stationary phases. Further, it is used to prepare [2+2] macrocyclization by reacting with aliphatic dialdehydes. In addition to this, it acts as a chiral ligand, which finds application in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(^+)-trans-1,2-Le diaminocyclohexane est utilisé dans la synthèse de la base de Schiff macrocyclique [3+3] de l’hexa. Il joue également un rôle important dans la préparation des ligands multidentates, des auxiliaires chiraux et des phases stationnaires chirales. De plus, il est utilisé pour préparer une [2+2]macrocylisation en réagissant avec des dialdéhyde aliphatiques. En outre, il agit comme un ligand chiral, qui trouve l’application dans la catalyse asymétrique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-22-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Synonyme 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
CID PubChem 43806
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Point de fusion 14°C to 15°C
Densité 0.951
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.489
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3193807
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%