Learn More
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétraacétique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10562361 25 g 25g
10716571 100 g 100g
10782054 500 g 500g
15264644 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10562361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155000250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N,N-tétracétique monohydraté, 98 %, C14H24N2O9, numéro CAS-125572-95-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125572-95-4
Formule moléculaire C14H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
Clé InChI FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonyme 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
CID PubChem 2723844
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Point de fusion >210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Quantité 25 g
Beilstein 13,III,1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions
Nom IUPAC Acide 2-[[(1R,2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetique ; hydraté
Poids de la formule 364.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.