Learn More
Acide trans-1,2-diaminocyclohéxane-N,N,N’,N’-tétraacétique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499987 100 g 100g
11489987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22928.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétracétique monohydraté, 98 %, C14H24N2O9, numéro CAS-125572-95-4
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tétraacétique monohydraté est un réactif analytique et un agent complexant pour le sodium. Il agit comme un ligand pour préparer des réactifs de déplacement de lanthanides. Il est impliqué dans la séparation et la détermination du fer(III)-diméthyldithiocarbamate, du manganèse(II)-éthylènebisdithiocarbamate et du zinc(II)-éthylènebisdithiocarbamate par une méthode d’électrophorèse capillaire sensible par ultraviolet.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’hydroxyde de sodium 1N et les solutions alcalines. Insoluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125572-95-4
Formule moléculaire C14H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
Clé InChI FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonyme 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
CID PubChem 2723844
Nom IUPAC Acide 2-[[(1R,2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetique ; hydraté
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2226756
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 364.35 (346.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%