Learn More
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N'N'-acide tétraacétique monohydraté, TRC
Code produit 30350290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350290 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4162235G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
CAS 125572-95-4
Formule moléculaire C14 H22 N2 O8 . H2 O
Quantité 5 g
Synonyme Glycine, N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, rel- (9CI), Glycine, N,N'-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, trans-(±)-, rel-N,N'-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine hydrate (1:1), trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)CN(CC(=O)O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[[(1R,2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 364.35
Poids de la formule 364.1482