Learn More
(±)-trans-1,2-diaminocyclohexane, TRC
Code produit 30367988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367988 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367988 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41609510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
CAS 1121-22-8
Formule moléculaire C6H14N2
Quantité 10 g
Synonyme (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-trans-Diaminocyclohexane, rel-(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-N,N'-1,2-Cyclohexanediamine, trans-dl-1,2-Diaminocyclohexane
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SMILES N[C@H]1[C@H](N)CCCC1
Nom IUPAC RAC-(1R,2R)-cyclohépatite-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Poids de la formule 114.1157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.