Learn More
trans-1,2-dibenzoyléthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-1, 2-Dibenzoylethylene |
| Note relative au nom | 97% |
| Point de fusion | 108.0°C to 112.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5COCH=CHCOC6H5 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 07, IV, 2578 |
| Fieser | 01,195 |
| Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche