Learn More
trans-1,2-Dichlorocyclohexane, TRC
Code produit 30456686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456686 100 mg 100mg
30449690 50 mg -
30448951 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT705130100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-86-6
Formule moléculaire C6H10Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 153.05
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dichlorocyclohexane
SMILES Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Dichlorocyclohexane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 152.016