Learn More
trans-1,2-dichloroéthylène, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558892 250 g Flacon en verre 250g
10481011 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406842500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-60-5
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00062942
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
CID PubChem 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nom IUPAC E)-1,2-dichloroéthène
SMILES Cl\C=C\Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 2-Dichloroethylene
Note relative au nom 99.7%
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 48°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHClCHCl
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Quantité 250 g
Beilstein 01, 188
Merck Index 15, 87
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Stabilisateur 85 to 115ppm MEHQ
Poids de la formule 96.94
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.