Learn More
trans-1,2-diphénylcyclobutane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-1,2-Diphenylcyclobutane |
| CAS | 20071-09-4 |
| Formule moléculaire | C16H16 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | rel-1,1'-(1R,2R)-1,2-Cyclobutanediylbis[benzene], trans-1,1’-(1,2-Cyclobutanediyl)bis-benzene, NSD 09 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16(15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2/t15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | C1C[C@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.3 |
| Poids de la formule | 208.1252 |