Learn More
trans-1,3-Dichloropropene, TRC
Code produit 30135080
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135080 1 g 1g
30134896 5 g 5g
30010576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4345301G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10061-02-6
Formule moléculaire C3 H4 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Synonyme 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
Nom IUPAC (E)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMILES ClC\C=C\Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,3-Dichloropropene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Poids de la formule 109.969