Learn More
Trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392827 1 g -
11302837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15991.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Mixed aromatic/alicyclic polyimides were prepared by polycondensation reactions of trans-1,4-cyclohexane diisocyanate CHDI with PMDA, BTDA, and 6FDA. The intermediate reactivity observed for CHDI, allows preparation of polyurethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Des polyimides aromatiques/alicycliques mixtes ont été préparés par des réactions de polycondensation du CHDI trans-1,4-cyclohexane diisocyanate avec le PMDA, le BTDA et le 6FDA. La réactivité intermédiaire observée pour le CHDI permet la préparation de polyuréthanes.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau, des alcools, des amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7517-76-2
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00074787
Clé InChI CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
CID PubChem 17367
Nom IUPAC 1,4-diisocyanatocyclohexane
SMILES C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 145°C to 146°C (32 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2804862
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%