Learn More
trans-1,4-diaminocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10631853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631853 100 g Flacon en plastique 100g
10374742 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631853 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406361000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2615-25-0 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2615-25-0
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
Clé InChI VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
CID PubChem 18374
Nom IUPAC cyclohexane-1,4-diamine
SMILES NC1CCC(N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 4-Diaminocyclohexane
Point de fusion 68.0°C to 71.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Quantité 100 g
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,4-Diaminocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.