Learn More
TRANS-1-(Boc-amino)-4-(4-méthyl-1-pipérazinyl)cyclohexane, 97 %
Code produit 15477796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477796 250 mg 250mg
15467796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62731.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119283-74-7
Formule moléculaire C16H31N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 297.443
Clé InChI HVPDOBVAGJYPNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl trans-4-4-methylpiperazin-1-yl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-4-methylpiperazin-1-yl cyclohexyl carbamate
CID PubChem 58236010
Nom IUPAC tert-butyl N-[4-(4-méthylpipérazin-1-yl)cyclohexyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N2CCN(CC2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1-(Boc-amino)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)cyclohexane
Quantité 250 mg
Poids de la formule 297.43
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide