Learn More
Ester de pinacol de l’acide trans-1-octénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315535 1 g 1g
11325535 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19697.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83947-55-1 | Molecular Formula: C14H27BO2 | Molecular Weight: 238.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83947-55-1
Formule moléculaire C14H27BO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.178
Numéro MDL MFCD03453667
Clé InChI KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Synonyme trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 5706555
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-oct-1-ényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.446
Quantité 1 g
Beilstein 7291389
Poids de la formule 238.18
Pourcentage de pureté 97%