Learn More
trans-(1R,2R)-N,N'-Bisméthyl-1,2-cyclohexanediamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine |
| CAS | 67579-81-1 |
| Formule moléculaire | C8 H18 N2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC |
| Nom IUPAC | (1R,2R)-N1,N2-dimethylcyclohexane-1,2-bis(aminium) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.24 |
| Poids de la formule | 142.147 |