Learn More
Acide trans-2,3,4-triméthoxycinnamique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11331387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331387 25 g 25g
11321387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01703.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33130-03-9
Formule moléculaire C12H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.239
Numéro MDL MFCD00014376
Clé InChI ZYOPDNLIHHFGEC-FNORWQNLSA-N
Synonyme 2,3,4-trimethoxycinnamic acid, trans-2,3,4-trimethoxycinnamic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl propenoic acid, trans-2, 3, 4-trimethoxycinnamate, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid
CID PubChem 735841
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2,3,4-triméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 25 g
Beilstein 2657904
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 99%