Learn More
Acide trans-2-(4-bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 212757-09-0 |
| Point de fusion | 163°C to 169°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C14H15O3Br |
| Numéro MDL | MFCD00800528 |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement