Learn More
trans-2,5-Diméthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-2,5-Dimethylpiperazine |
| Point de fusion | 115°C to 119°C |
| Point d’ébullition | 162°C to 165°C |
| Point d’éclair | 58°C (136°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2925 |
| Beilstein | 79886 |
| Poids de la formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |