Learn More
Chlorhydrate de trans-2-aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466026 100 g 100g
11446026 5 g 5g
11456026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22324.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5456-63-3
Formule moléculaire C6H13ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 150.63
Numéro MDL MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
Clé InChI SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
CID PubChem 12228412
Nom IUPAC Chlorhydrate (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-ol
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 172°C to 175°C
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté ≥98%