Learn More
Chlorhydrate de trans-2aminocyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636602 5 g Flacon en verre 5g
10289153 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10636602 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 206980050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5456-63-3
Formule moléculaire C6H13ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 150.63
Numéro MDL MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
Clé InChI SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
CID PubChem 12228412
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 173.0°C to 177.0°C
Couleur Beige à marron ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H10OH·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, III, 704
Synonyme trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ether,benzene
Nom IUPAC (1R,2R)-2-aminocyclohexane-1-ol ; chlorhydrate
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline