Learn More
Acétate de trans-2-butényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392237
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392237 25 g 25g
11382237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09734.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 628-08-0 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-08-0
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00039912
Clé InChI WNHXJHGRIHUOTG-ONEGZZNKSA-N
Synonyme trans-2-butenyl acetate, crotyl acetate, e-2-butenyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, e-crotyl acetate, e-but-2-enyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, 2e, 2-buten-1-ol, 1-acetate, 2e, 2e-but-2-en-1-yl acetate, e-2-buten-1-yl acetate
CID PubChem 5363082
Nom IUPAC Acétate de [(E)-but-2-ényle]
SMILES CC=CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Butenyl acetate
Densité 0.919
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Indice de réfraction 1.42
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720994
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 95%