Learn More
trans-2, cis-6-nonadiénal, 90+ % (isomère majeur), reste d’isomère trans, trans principalement, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | trans-2,cis-6-Nonadienal |
| Densité | 0.866 |
| Point d’ébullition | 90°C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | 76°C (169°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | Reste principalement trans, isomère trans |
| Indice de réfraction | 1.474 |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 138.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥90% |