Learn More
trans-2, cis-6-Nonadienal, TRC
Code produit 30003351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003351 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6493655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2, cis-6-Nonadienal
CAS 557-48-2
Formule moléculaire C9 H14 O
Quantité 5 g
Synonyme 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-, 2,6-Nonadienal, (E,Z)- (8CI), 2,6-Nonadienal, trans,cis- (7CI), (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-Nona-2,6-dienal, (2E,6Z)-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadien-1-al, (E,Z)-2,6-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadienal, 2-trans-6-cis-Nonadienal, trans,cis-2,6-Nonadienal, trans-2,cis-6-Nonadienal
Formule InChI InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
SMILES CC\C=C/CC\C=C\C=O
Nom IUPAC (2E,6Z)-nona-2,6-diénal
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Poids de la formule 138.1045