Learn More
trans-2-décenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367625 25 g 25g
11357625 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05901.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans-2-Decenal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-2-décène est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3913-81-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00014679
Clé InChI MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Synonyme trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
CID PubChem 5283345
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-2-Decenal
Densité 0.84
Point d’ébullition 117°C (17 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 25 g
Beilstein 1704445
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC (2E)-dec-2-enal
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 95%