Learn More
trans-2-décenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10195840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10195840 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10195840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298190250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Decenal
Note relative au nom 95%
CAS 3913-81-3
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 78°C to 80°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H18O
Formule linéaire CH3(CH2)6CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.4510 to 1.46
Numéro MDL MFCD00014679
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.84
Synonyme trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oil
Clé InChI MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Nom IUPAC (2E)-dec-2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
CID PubChem 5283345
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Decenal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.