Learn More
Ester pinacolique d’acide trans-2-éthoxyéthenyl-1-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468425 5 g 5g
15458425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33367.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201905-61-4
Formule moléculaire C10H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 198.07
Numéro MDL MFCD09702441,MFCD09998813
Clé InChI MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 21973908
Nom IUPAC 2-[(E)-2-éthoxyéthényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 50°C (0.3 mmHg)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 5 g
Poids de la formule 198.07
Pourcentage de pureté 98%