Learn More
Acide trans-2-hydroxycinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459273 25 g 25g
11469273 100 g 100g
11479273 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11740.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-60-8 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-60-8
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00004379
Clé InChI PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Synonyme 2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
CID PubChem 637540
ChEBI CHEBI:18125
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Hydroxycinnamic acid
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1100900
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté ≥98%