Learn More
Acide trans-2-méthoxycinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482168 5 g 5g
11492168 25 g 25g
11402178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15173.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011-54-7
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD00064238
Clé InChI FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
CID PubChem 734154
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Methoxycinnamic acid
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 5 g
Beilstein 2209712
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥98%