Learn More
trans-2-Méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387985
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387985 5 g 5g
11397985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08113.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Tiglic aldehyde was used in the concise total synthesis of 7-demethylpiericidin A11. It was used as starting reagent during the synthesis of alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aldéhyde tiglique a été utilisé dans la synthèse totale concise de la 7-déméthylpipéricidine A11. Il a été utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse d’hydrocarbures tétraènes ramifiés en alkyle, composant de phéromone pour le coléoptère des fruits séchés.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-03-0
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00006977
Clé InChI ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonyme tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
CID PubChem 5321950
Nom IUPAC (E)-2-méthylbut-2-énal
SMILES CC=C(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Methyl-2-butenal
Densité 0.871
Point d’ébullition 117°C to 119°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.448
Quantité 5 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 1698207
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%