Learn More
trans-2-Méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tiglic aldehyde was used in the concise total synthesis of 7-demethylpiericidin A11. It was used as starting reagent during the synthesis of alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’aldéhyde tiglique a été utilisé dans la synthèse totale concise de la 7-déméthylpipéricidine A11. Il a été utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse d’hydrocarbures tétraènes ramifiés en alkyle, composant de phéromone pour le coléoptère des fruits séchés.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | trans-2-Methyl-2-butenal |
| Densité | 0.871 |
| Point d’ébullition | 117°C to 119°C |
| Point d’éclair | 18°C (64°F) |
| Odeur | Fruit-like |
| Indice de réfraction | 1.448 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1989 |
| Beilstein | 1698207 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Show More |