Learn More
Acide trans-2-nitrocinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454564 500 g 500g
11434564 25 g 25g
11444564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13171.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013-96-3
Formule moléculaire C9H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.158
Numéro MDL MFCD00007189
Clé InChI BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Synonyme 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
CID PubChem 735923
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Nitrocinnamic acid
Point de fusion 245°C to 249°C
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 2211209
Poids de la formule 193.16
Pourcentage de pureté 98%