Learn More
trans-2-nonénal, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10636101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636101 25 mL Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10636101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298310250
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Nonenal
Note relative au nom 95%
CAS 18829-56-6
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 55°C to 60°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16O
Formule linéaire CH3(CH2)5CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.4520 to 1.456
Numéro MDL MFCD00007012
Quantité 25 mL
Merck Index 15, 6763
Gravité spécifique 0.84
Synonyme trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,fixed oils
Clé InChI BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
SMILES CCCCCCC=CC=O
Nom IUPAC (E)-non2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 140.23
CID PubChem 5283335
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement