Learn More
trans-2-nonénal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489256 5 g 5g
11499256 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18108.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140.226 g/mol
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-2-nonenal réagit avec l’hydrazide d’acide acétique pour produire de l’acide acétique non-2-énylidène-hydrazide.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et les huiles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air, les agents oxydants et la chaleur. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18829-56-6
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00007012
Clé InChI BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Synonyme trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
CID PubChem 5283335
Nom IUPAC (E)-non2-enal
SMILES CCCCCCC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Nonenal
Densité 0.846
Point d’ébullition 98°C to 100°C (12 mmHg)
Point d’éclair 84°C (184°F)
Indice de réfraction 1.4403
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,6676
Informations sur la solubilité Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 140.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Nonenal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Nonenal