Learn More
trans-2-Nonénal, TRC
Code produit 30477480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477480 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477480 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN649710100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trans-2-Nonenal
CAS 18829-56-6
Formule moléculaire C9 H16 O
Quantité 100 g
Synonyme (2E)-2-Nonenal (ACI), 2-Nonenal','(E)- (8CI), (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (2E)-Nonenal, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al, trans-2-Nonenal
Formule InChI InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\C=O
Nom IUPAC (E)-non2-enal
Poids moléculaire (g/mol) 140.223
Poids de la formule 140.12