Learn More
Trans-2-octénal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11413108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18830.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2548-87-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Utilisé dans les arômes de mandarine, de cerise, de melon et d’orange, ainsi que comme agent de parfum. Il provoque des défauts de motricité dans la protéine fluorescente verte (GFP). C’est un agent antimicrobien qui détruit les champignons en supprimant leur capacité à se développer ou à se reproduire.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool et les huiles fixes.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2548-87-0
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00007011
Clé InChI LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Synonyme trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e
CID PubChem 5283324
ChEBI CHEBI:61748
Nom IUPAC (E)-oct-2-enal
SMILES CCCCCC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Octenal
Densité 0.84
Point d’ébullition 84°C to 86°C (19 mmHg)
Point d’éclair 71°C (160°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.45
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.