Learn More
Acide trans-2-octénoïque, TRC
Code produit 30453719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453719 100 mg 100mg
30450818 1 g -
30452675 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453719 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT705480100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1871-67-6
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Nom IUPAC Acide (E)-oct-2-énoïque
SMILES CCCCC\C=C\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Octenoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Poids de la formule 142.0994