Learn More
trans-2-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377416 5 g 5g
11367416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09421.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-04-8
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.135
Numéro MDL MFCD00009384
Clé InChI QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Synonyme trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
CID PubChem 5326161
Nom IUPAC (E)-pent-2-ène
SMILES CCC=CC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Pentene
Point de fusion -136°C
Densité 0.649
Point d’ébullition 36°C to 37°C
Point d’éclair −45°C (−49°F)
Odeur Petroleum-like
Indice de réfraction 1.379
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1718795
Merck Index 14,7123
Poids de la formule 70.14
Pourcentage de pureté 99%