Learn More
Acide trans-2-penténoïque, TRC
Code produit 30420767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420767 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22744510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 10 g
Synonyme (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
SMILES CC\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-pent-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524