Learn More
Acide trans-2-phénylcyclopropane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10627780 25 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10627780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 939-90-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-90-2
Numéro MDL MFCD00001292
Clé InChI AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Synonyme trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1r,2r-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phcpcooh, 1r,2r-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1r,2r-rel, rac trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic-d5 acid, pubchem22341, trans-2-phenylcyclopropancarboxylic acid
CID PubChem 237413
ChEBI CHEBI:79920
Nom IUPAC acide (1R,2R)-2-phénylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1C(C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Point de fusion 86.0°C to 92.0°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H10O2
Formule linéaire C6H5C3H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09,619
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.