Learn More
Chloridrate de trans-2-phénylcyclopropylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701735 5 g Flacon en verre 5g
10634992 250 mg Flacon en verre 250mg
10624992 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10701735 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130470050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1986-47-6
Formule moléculaire C9H11N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 169.66
Numéro MDL MFCD00063602
Clé InChI ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Synonyme tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
CID PubChem 12345947
Nom IUPAC (1R,2R)-2-phénylcyclopropan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Point de fusion 162°C to 169°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C3H4NH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 12, III, 2797
Merck Index 14, 9573
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,diethyl ether
Poids de la formule 169.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.