Learn More
trans-2-Undécenal, 95 %, reste principalement cis-isomère
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-2-Undecenal |
| Densité | 0.844 |
| Point d’ébullition | 115°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 104°C (219°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | reste principalement l’isomère cis |
| Indice de réfraction | 1.457 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1762239 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 168.28 |
| Afficher plus |