Learn More
Acide trans-3-(3-pyridyl)acrylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457796 250 g 250g
11309559 5 g 5g
11319559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14747.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19337-97-4 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid is a useful synthetic intermediate. It is also used to prepare aminomethyl benzimidazoles, which acts as an inhibitor of gelatinase B. Further, it is used in the preparation of aminopyridines as antibacterial enoyl acyl carrier protein reductase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide acrylique trans-3-(3-pyridyl) est un intermédiaire synthétique utile. Il est également utilisé pour préparer des aminométhyl benzimidazoles, qui agit comme inhibiteur de la gélatinase B. De plus, il est utilisé dans la préparation des aminopyridines comme inhibiteurs antibactériens de la réductase protéique de l’acyl-énoyle porteur.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19337-97-4
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00006410
Clé InChI VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 3-3-pyridyl acrylic acid, trans-3-3-pyridyl acrylic acid, e-3-pyridin-3-yl acrylic acid, 3-pyridylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-ylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 3-pyridin-3-yl acrylic acid, trans-3-3'-pyridyl acrylic acid, 3-3-pyridinyl acrylic acid, 3-pyridinyl-acrylic acid
CID PubChem 776396
Nom IUPAC Acide (E)-3-pyridin-3-ylprop-2-enoïque
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Point de fusion 232°C to 235°C
Quantité 250 g
Beilstein 113290
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.