Learn More
Acide trans-3-(3-Thiényl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid |
| Point de fusion | 150°C to 154°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 112245 |
| Poids de la formule | 154.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Powder |