Learn More
Acide trans-3-(3-Thiényl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495967 25 g 25g
11485967 5 g 5g
11405977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25017.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 102696-71-9 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102696-71-9
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Numéro MDL MFCD00014535
Clé InChI VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Synonyme 3-3-thienyl acrylic acid, 3-thien-3-ylacrylic acid, 3-thiophen-3-yl acrylic acid, trans-3-3-thienyl acrylic acid, 2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, e-3-thiophen-3-yl acrylic acid, 3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-3-thienyl acrylic, 2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e, 2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 735793
Nom IUPAC Acide (E)-3-thiophène-3-ylprop-2-énoïque
SMILES C1=CSC=C1C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 25 g
Beilstein 112245
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder